Stampa…
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400146-1G PC400146-250MG
APOSPC400146-1GEA 0 EUR
APOSPC400146-1G APOSPC400146-250MG
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₇H₂BrF₄NO
Peso molecolare: 271,994 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621150
CAS Number: 2231673-60-0