Stampa…
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400139-250MG PC400139-100MG
APOSPC400139-250MGEA 493 EUR
APOSPC400139-250MG APOSPC400139-100MG
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-amine
Formula: C₆H₅F₃N₂O
Peso molecolare: 178,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621121
CAS Number: 2231676-95-0