Stampa…
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400138-250MG PC400138-100MG
APOSPC400138-250MGEA 789 EUR
APOSPC400138-250MG APOSPC400138-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅ClF₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621119
CAS Number: 2231672-98-1