Stampa…
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400114-250MG PC400114-100MG
APOSPC400114-250MGEA 536 EUR
APOSPC400114-250MG APOSPC400114-100MG
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28789683
CAS Number: 1807188-94-8