Stampa…
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400111-250MG PC400111-100MG
APOSPC400111-250MGEA 789 EUR
APOSPC400111-250MG APOSPC400111-100MG
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₄ClF₂NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28751029
CAS Number: 1805028-61-8