Stampa…
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Difluoromethoxy)picolinic acid
PC400110-100MG PC400110-250MG
APOSPC400110-100MGEA 422 EUR
APOSPC400110-100MG APOSPC400110-250MG
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₅F₂NO₃
Peso molecolare: 189.116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27995942
CAS Number: 1707365-38-5