tert-Butyl (5-bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₅BrF₂N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31621153 CAS Number: 2231674-30-7 |