Stampa…
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC400107-100MG PC400107-250MG
APOSPC400107-100MGEA 217 EUR
APOSPC400107-100MG APOSPC400107-250MG
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
(5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Formula: C₇H₇BrF₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621147
CAS Number: 2231675-66-2
UN: 2735
ADR: 8,III