5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC400106-100MG
PC400106-250MG
APOSPC400106-100MGEA
183
EUR
APOSPC400106-100MG
APOSPC400106-250MG
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-6-(difluoromethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
Formula:
C₇H₄BrF₂NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31621143 CAS Number: 2231674-35-2 |