tert-Butyl (2-(difluoromethoxy)-5-hydroxypyridin-3-yl)methylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₁₆F₂N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31621141 CAS Number: 2231676-72-3 |