Stampa…
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400102-1G PC400102-250MG
APOSPC400102-1GEA 1100 EUR
APOSPC400102-1G APOSPC400102-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₇H₂BrClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621137
CAS Number: 2231674-22-7