Stampa…
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400101-1G PC400101-250MG
APOSPC400101-1GEA 569 EUR
APOSPC400101-1G APOSPC400101-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₇H₂BrClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31621135
CAS Number: 2231673-26-8