1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC400099-1G
PC400099-250MG
APOSPC400099-1GEA
561
EUR
APOSPC400099-1G
APOSPC400099-250MG
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-fluoropyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula:
C₇H₂ClF₄NO Peso molecolare: 227,543 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18254428 CAS Number: 1245915-43-8 |