Stampa…
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400097-100MG PC400097-250MG
APOSPC400097-100MGEA 183 EUR
APOSPC400097-100MG APOSPC400097-250MG
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29040610
CAS Number: 1935574-78-9