Stampa…
6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoro-2-thioxo-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one
PC400048-250MG PC400048-1G
APOSPC400048-250MGEA 69.8 EUR
APOSPC400048-250MG APOSPC400048-1G
6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
6-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₈H₅FN₂OS
Peso molecolare: 196,202 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09041760
CAS Number: 69661-42-3