Stampa…
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400044-250MG PC400044-1G
APOSPC400044-250MGEA 72.5 EUR
APOSPC400044-250MG APOSPC400044-1G
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28657913
CAS Number: 1578156-19-0