Stampa…
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC400041-250MG PC400041-1G
APOSPC400041-250MGEA 164 EUR
APOSPC400041-250MG APOSPC400041-1G
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
1-(2,2-Dibromovinyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Formula: C₈H₄Br₂ClF
Peso molecolare: 314,377 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31561227
CAS Number: 1862532-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III