Stampa…
1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC400040-250MG PC400040-1G
APOSPC400040-250MGEA 102 EUR
APOSPC400040-250MG APOSPC400040-1G
1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
1-(2,2-Dibromovinyl)-2-fluorobenzene
Formula: C₈H₅Br₂F
Peso molecolare: 279,932 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30537997
CAS Number: 401514-42-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III