(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BrF₂N·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31561224 CAS Number: 2231675-44-6 |