Stampa…
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400034-1G PC400034-250MG
APOSPC400034-1GEA 881 EUR
APOSPC400034-1G APOSPC400034-250MG
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(ethylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₁FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31536749
CAS Number: 2187435-18-1