Stampa…
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-fluoro-4-((4-methoxybenzyl)amino)nicotinate
PC400033-1G PC400033-250MG
APOSPC400033-1GEA 232 EUR
APOSPC400033-1G APOSPC400033-250MG
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Methyl 4-(4-methoxybenzylamino)-6-fluoropyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₅FN₂O₃
Peso molecolare: 290,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31536748
CAS Number: 2187435-47-6