Stampa…
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400032-1G PC400032-250MG
APOSPC400032-1GEA 140 EUR
APOSPC400032-1G APOSPC400032-250MG
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
7-Fluoro-2,3-dihydro-2,2-dimethylchromen-4-one
Formula: C₁₁H₁₁FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527098
CAS Number: 111477-98-6