5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₉FO₂Si Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17676576 CAS Number: 113984-67-1 |