Stampa…
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC400030-500MG PC400030-250MG
APOSPC400030-500MGEA 367 EUR
APOSPC400030-500MG APOSPC400030-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Peso molecolare: 154,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18256046
CAS Number: 1211540-57-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III