Stampa…
1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC400026-250MG PC400026-500MG
APOSPC400026-250MGEA 348 EUR
APOSPC400026-250MG APOSPC400026-500MG
1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
1-(2-Bromoethynyl)-2-fluorobenzene
Formula: C₈H₄BrF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31536744
CAS Number: 1246224-44-1