Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400013-1G PC400013-250MG
APOSPC400013-1GEA 209 EUR
APOSPC400013-1G APOSPC400013-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26407497
CAS Number: 1807209-28-4