Stampa…
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC400012-1G PC400012-250MG
APOSPC400012-1GEA 609 EUR
APOSPC400012-1G APOSPC400012-250MG
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorophenol
Formula: C₆H₅BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26407502
CAS Number: 1807234-85-0