Stampa…
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-6-cyano-2-fluoroaniline
PC400006-1G PC400006-250MG PC400006-5G
APOSPC400006-1GEA 42.3 EUR
APOSPC400006-1G APOSPC400006-250MG APOSPC400006-5G
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD26407501
CAS Number: 1820620-31-2