Stampa…
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3992-1G PC3992-5G
APOSPC3992-1GEA 26.3 EUR
APOSPC3992-1G APOSPC3992-5G
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
tert-Butyl 2-[4-(diphenylsulphonium)phenoxy] acetate, triflate salt
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formula: C₂₅H₂₅F₃O₆S₂
Peso molecolare: 542,588 g/mol
Punto di fusione: 106…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683567
CAS Number: 180801-55-2
UN: 1759
ADR: 8,III