Stampa…
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC39455-1G PC39455-5G PC39455-25G
APOSPC39455-1GEA 85.8 EUR
APOSPC39455-1G APOSPC39455-5G APOSPC39455-25G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₂BrF₃O
Peso molecolare: 238,989 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527216
CAS Number: 372519-10-3