Stampa…
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3933-1G PC3933-250MG
APOSPC3933-1GEA 579 EUR
APOSPC3933-1G APOSPC3933-250MG
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formula: C₁₇H₁₁F₃O₃
Peso molecolare: 320,263 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01564466
CAS Number: 220001-53-6