Stampa…
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3930-10G PC3930-1G PC3930-5G
APOSPC3930-10GEA 136 EUR
APOSPC3930-10G APOSPC3930-1G APOSPC3930-5G
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
2-Nitro-3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Formula: C₇HClF₃NO₃
Peso molecolare: 239,536 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094231
CAS Number: 173589-92-9
UN: 1760
ADR: 8,III