Stampa…
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3905-1G PC3905-250MG
APOSPC3905-1GEA 306 EUR
APOSPC3905-1G APOSPC3905-250MG
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Formula: C₃H₃F₃O
Punto di ebollizione: 25…32 °C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –26 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04128982
CAS Number: 130025-34-2
UN: 1993
ADR: 3,I