Stampa…
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3895-1G PC3895-5G
APOSPC3895-1GEA 183 EUR
APOSPC3895-1G APOSPC3895-5G
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formula: C₂₂H₂₃S·CF₃O₃S
Punto di fusione: 114…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683575
CAS Number: 145612-66-4