2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
PC3864-1G
PC3864-250MG
APOSPC3864-1GEA
203
EUR
APOSPC3864-1G
APOSPC3864-250MG
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
2-Amino-4-(4-fluorophenyl)pyrimidine
Formula:
C₁₀H₈FN₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03407836 CAS Number: 85979-49-3 |