Stampa…
1-Iodoperfluoroalkanes C12-C16
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3835-100G PC3835-25G PC3835-5G
APOSPC3835-100GEA 226 EUR
APOSPC3835-100G APOSPC3835-25G APOSPC3835-5G
1-Iodoperfluoroalkanes C12-C16
1-Iodoperfluoroalkanes C12-C16
Punto di ebollizione: 135…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094596
CAS Number: 25398-32-7