Stampa…
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluoro-2-isocyanatotoluene, 4-Fluoro-2-isocyanato-1-methylbenzene
PC3823T-10G PC3823T-1G PC3823T-5G
APOSPC3823T-10GEA 663 EUR
APOSPC3823T-10G APOSPC3823T-1G APOSPC3823T-5G
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,138 g/mol
Punto di ebollizione: 186 °C
Densità: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037072
CAS Number: 67191-93-9
EINECS: 266-602-2
UN: 2206
ADR: 6.1,III