Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC37871-1G PC37871-250MG PC37871-5G
APOSPC37871-1GEA 576 EUR
APOSPC37871-1G APOSPC37871-250MG APOSPC37871-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₃F₅O₂
Peso molecolare: 214,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32219446
CAS Number: 2383766-24-1