2,6-Dichloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₂Cl₃FO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16817657 CAS Number: 88972-04-7 UN: 3261 ADR: 8,III |