2,4-Dichloro-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₂Cl₃FO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20233369 CAS Number: 1349718-19-9 UN: 3261 ADR: 8,III |