Stampa…
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC37868-1G PC37868-250MG
APOSPC37868-1GEA 212 EUR
APOSPC37868-1G APOSPC37868-250MG
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃FO₂S
Peso molecolare: 263,501 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026220
CAS Number: 1131397-79-9
UN: 3261
ADR: 8,III