3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₃BrClF₃O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12026153 CAS Number: 883146-06-3 UN: 3265 ADR: 8,III |