Stampa…
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC37866-1G PC37866-250MG PC37866-5G
APOSPC37866-1GEA 575 EUR
APOSPC37866-1G APOSPC37866-250MG APOSPC37866-5G
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂Cl₃FO₂S
Peso molecolare: 263,501 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28785980
CAS Number: 1803718-50-4
UN: 3261
ADR: 8,III