Stampa…
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC37865-1G PC37865-250MG
APOSPC37865-1GEA 524 EUR
APOSPC37865-1G APOSPC37865-250MG
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Peso molecolare: 283,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200427
CAS Number: 2407339-54-0