Stampa…
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC37864-1G PC37864-250MG
APOSPC37864-1GEA 120 EUR
APOSPC37864-1G APOSPC37864-250MG
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 7-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Peso molecolare: 283,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200426
CAS Number: 1555847-50-1