Stampa…
Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC37863-1G PC37863-250MG PC37863-5G
APOSPC37863-1GEA 524 EUR
APOSPC37863-1G APOSPC37863-250MG APOSPC37863-5G
Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-cyano-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₈F₃N₃O₂
Peso molecolare: 283,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200425
CAS Number: 2407339-58-4