Stampa…
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC37856-1G PC37856-250MG
APOSPC37856-1GEA 611 EUR
APOSPC37856-1G APOSPC37856-250MG
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
8-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrF₃N₂O₂
Peso molecolare: 309,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18073566
CAS Number: 1038389-93-3