Stampa…
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC37855-1G PC37855-250MG
APOSPC37855-1GEA 294 EUR
APOSPC37855-1G APOSPC37855-250MG
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₇BrF₄N₂O₂
Peso molecolare: 355,083 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32200326
CAS Number: 2379918-57-5