Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3785-1G PC3785-5G
APOSPC3785-1GEA 198 EUR
APOSPC3785-1G APOSPC3785-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Peso molecolare: 204,04 g/mol
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042843
CAS Number: 1065076-39-2