Stampa…
n-Butyl pentafluoropropionate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3771-25G PC3771-10G PC3771-100G
APOSPC3771-25GEA 219 EUR
APOSPC3771-25G APOSPC3771-10G APOSPC3771-100G
n-Butyl pentafluoropropionate 98%
n-Butyl pentafluoropropionate
Formula: C₇H₉F₅O₂
Peso molecolare: 220,137 g/mol
Punto di ebollizione: 116…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093312
CAS Number: 680-28-4